missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DARS2 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30513790 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30513790 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30513790 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338469AF532

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

DARS2 Polyclonal antibody specifically detects DARS2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene DARS2
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 532
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene aspartate tRNA ligase 2, mitochondrial, Aspartate--tRNA ligase, aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial, aspartyl-tRNA synthetase, mitochondrial, AspRS, ASPRS. LBSL, EC 6.1.1, EC 6.1.1.12, FLJ10514, LBSL, MT-ASPRS, RP3-383J4.2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 406-645 of human DARS2 (NP_060592.2).,, Sequence:, ANRNWNSPVANFIMESQRLELIRLMETQEEDVVLLTAGEHNKACSLLGKLRLECADLLETRGVVLRDPTLFSFLWVVDFPLFLPKEENPRELESAHHPFTAPHPSDIHLLYTEPKKARSQHYDLVLNGNEIGGGSIRIHNAELQRYILATLLKEDVKMLSHLLQALDYGAPPHGGIALGLDRLICLVTGSPSIRDVIAFPKSFRGHDLMSNTPDSVPPEELKPYHIRVSKPTDSKAERAH
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55157
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.