Learn More
R&D Systems™ Darunavir
Codice prodotto. 18799846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18799846 10 mg 10mg
18715576 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18799846 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6710/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly potent HIV protease inhibitor
Darunavir is a highly potent HIV protease inhibitor (IC50 = 3 - 6 nM, depending on laboratory HIV-1 strain). Displays activity in cells infected with clinical HIV-1 strains shown to have resistance to other protease inhibitors.
R&D Systems products are for biomedical research use only. They are not intended for human or veterinary use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3 R,3 AS,6 aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl N-[(1 S,2 R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamate
CAS 206361-99-1
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio HIV Protease Inhibitors
Formula molecolare C27H37N3O7S
Peso formulazione 547.66
Purezza 98%