Learn More
Darunavir Ethanolate, MedChemExpress
Descrizione
Darunavir ethanolate (TMC114 Ethanolate) is a potent HIV protease inhibitor used to treat and prevent HIV/AIDS. Darunavir has a Ki of 1 nM for wild type HIV-1 protease.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Darunavir Ethanolate |
| CAS | 635728-49-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C29H43N3O8S |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | TMC114 Ethanolate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.21 mM) |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](OCC2)([H])OC1)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)[C@H](O)CN(S(=O)(C4=CC=C(N)C=C4)=O)CC(C)C.CCO |
| Molecular Weight (g/mol) | 593.73 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only