Learn More
Darunavir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489797
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489797 5 mg 5mg
16457288 10 mg 10mg
16423307 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16489797 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17040
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Darunavir (TMC114), an orally active next generation HIV protease inhibitor, has a similar antiviral activity against the mutant and the wild-type viruses. Darunavir (TMC114) is potent against laboratory HIV-1 strains and primary clinical isolates (IC50 = 0.003 μM; IC90 = 0.009 μM) with minimal cytotoxicity.
Darunavir (TMC114), an orally active next generation HIV protease inhibitor, has a similar antiviral activity against the mutant and the wild-type viruses. Darunavir (TMC114) is potent against laboratory HIV-1 strains and primary clinical isolates (IC50 = 0.003 μM
Specifica
Materiale o nome chimico Darunavir
Forma fisica Solid
CAS 206361-99-1
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H37N3O7S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo TMC114 UIC-94017
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.60 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](OCC2)([H])OC1)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)[C@H](O)CN(S(=O)(C4=CC=C(N)C=C4)=O)CC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 547.66
Peso formulazione 547.66
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Research purposes only