Learn More
Darunavir, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17392501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17392501 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17392501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469131000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Darunavir
Imballaggio Glass Bottle
CAS 206361-99-1
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Formula molecolare C27H37N3O7S
Numero MDL MFCD09260006
Colore White
InChI Key CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC Name (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-[N-(2-methylpropyl)4-aminobenzenesulfonamido]-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 547.67
Quantità 100 mg
Peso formulazione 547.67