Learn More
Dasatinib Monohydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 30051510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051510 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051510 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3451.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dasatinib Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dasatinib monohydrate
CAS 863127-77-9
Nomi componenti o analita Dasatinib monohydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H26 Cl N7 O2 S . H2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, hydrate (1:1), 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, monohydrate (9CI), BMS 35482503, Dasatinib hydrate, Dasatinib monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C22H26ClN7O2S.H2O/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31;/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27);1H2
SMILES O.Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4
IUPAC Name N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 506.02
Quantità 250 mg
Peso formulazione 505.1663 g/mol