Learn More
Novus Biologicals™ Daudi Whole Cell Lysate
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
Specifica
Specifica
| Quantità | 500 μg |
| Purezza | Multi-step |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Bersaglio | Daudi |