Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Davies Condenser with GL Thread
Codice prodotto. 11516974
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11516974 NS 24/29 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11516974 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05215313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    123.78€ / pezzi 1
    Risparmia 72.22€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Davies condensers for condensing vapours
  • Davies condensers for condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • With double sized cooling area
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Descrizione Cooling Surface - 460 cm²
Lunghezza camicia (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1
Nessun giunto rastremato standard NS 24/29
Materiale DURAN™ Tubing