Learn More
HUBER DC30 Flow-through Chilller
Codice prodotto. 10791544
Cambia vista
Click to view available options
Capacità di raffreddamento:
0.2 kW at 15°C, 0.15 kW (at 0°C, 0.07 kW at -20°C)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità di raffreddamento Dimensione della confezione
10791544 0.2 kW at 15°C, 0.15 kW (at 0°C, 0.07 kW at -20°C) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10791544 Fornitore HUBER N. del fornitore 3000.0003.00
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Flow-through Chillers are designed for simple, low demand cooling applications. They are commonly used in combination with heating circulators to remove heat in order to cool a process back to room temperature.
  • DC30, Flowcooler, with natural refrigerant
  • Rapid cooling of fluids
  • Ideal for counter-cooling or as a replacement of cooling water
  • Easy operation
  • Compact, space-saving construction
  • Robust housing with carrying grips
  • Temperature range: -30°C to 50°C
  • Cooling capacity (15°C): 0.2kW
  • Cooling capacity (0°C): 0.15kW
Specifica
Capacità di raffreddamento 0.2 kW at 15°C, 0.15 kW (at 0°C, 0.07 kW at -20°C)
Gamma di temperatura -30°C to +50°C
Modello DC30
Refrigerante R290
Larghezza (sistema metrico) 190 mm
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Profondità (sistema metrico) 250 mm
Peso (sistema metrico) 16 kg
Electrical Requirements 230 V 1 ~50 Hz 1.4 A
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz