Learn More
R&D Systems™ DCA
Codice prodotto. 18732694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18732694 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18732694 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2755/100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) inhibitor
Inhibitor of mitochondrial pyruvate dehydrogenase kinase (PDK). Shifts pyruvate metabolism from glycolysis and lactate production to glucose oxidation in the mitochondria. Induces mitochondrial-dependent apoptosis and reverses the inhibition/downregulation of KV1.5 channels in cancer but not normal cells. Decreases tumor growth in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DCA
CAS 2156-56-1
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C2HCl2NaO2
Peso formulazione 150.92
Purezza >98%
Peso molecolare 150.92