Learn More
DCI Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | DCI |
---|---|
Concentrazione | 0.15 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898673
|
Proteintech
11535-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888673
|
Proteintech
11535-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Protein names: Enoyl-CoA delta isomerase 1, mitochondrial; 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase; Delta(3),Delta(2)-enoyl-CoA isomerase; Short name=D3,D2-enoyl-CoA isomerase; Dodecenoyl-CoA isomerase. Gene names: ECI1, DCI. Function: Able to isomerize both 3-cis and 3-trans double bonds into the 2-trans form in a range of enoyl-CoA species. Catalytic activity: (3Z)-dodec-3-enoyl-CoA = (2E)-dodec-2-enoyl-CoA. Pathway: Lipid metabolism; fatty acid beta-oxidation. Subunit structure: Homotrimer. Subcellular location: Mitochondrion matrix.Specifica
DCI | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P23965, P42125, P42126 | |
13177, 1632, 29740 | |
DCI Fusion Protein Ag2094 | |
Primary | |
-20°C | |
ECI1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
D3,D2 enoyl CoA isomerase, DCI, Dodecenoyl CoA isomerase, ECI1 | |
ECI1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |