Learn More
DCLK1 Antibody (S05-8D6), R&D Systems™
Codice prodotto. 18606524 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606524 50 μg 50µL
18663785 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18606524 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP31995250ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
DCLK1 Monoclonal antibody specifically detects DCLK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene DCLK1
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone S05-8D6
Concentrazione 0.3 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias gene DCAMKL1CLICK1, DCDC3ACL1, DCLK, doublecortin and CaM kinase-like 1, Doublecortin domain-containing protein 3A, doublecortin-like kinase 1Doublecortin-like and CAM kinase-like 1, EC 2.7.11, KIAA0369EC 2.7.11.1, serine/threonine-protein kinase DCLK1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide of human DCLK1 (Uniprot # O15075)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Protein Kinase
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9201
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus