Learn More
DCPIB, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486557
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16486557 5 mg 5mg
16460207 50 mg 50mg
16424876 100 mg 100mg
16423838 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16486557 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103371
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress DCPIB is a selective, reversible and potent inhibitor of volume-regulated anion channels (VRAC).
DCPIB voltage-dependently activates potassium channels TREK1 and TRAAK, and inhibits TRESK, TASK1 and TASK3 (IC50s: 0.14, 0.95, 50.72 μM, respectively). DCPIB is also a selective blocker of swelling-induced chloride current (ICl,swell), with an IC50 of 4.1 μM. DCPIB is a useful tool for investigating structure-function studies of K2P channels.
Specifica
Materiale o nome chimico DCPIB
CAS 82749-70-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H28Cl2O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (233.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCOC1=CC2=C(C(C(C3CCCC3)(CCCC)C2)=O)C(Cl)=C1Cl
Molecular Weight (g/mol) 427.36
Peso formulazione 427.36
Percent Purity 99.7%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only