Learn More
DDX41 Antibody (PCRP-DDX41-1B4), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609748 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609748 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609748 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308520B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DDX41 Monoclonal specifically detects DDX41 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene DDX41
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-DDX41-1B4
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene ABSDEAD-box protein abstrakt, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 41, DEAD box protein 41, DEAD box protein abstrakt homolog, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13,2900024F02Rik, MGC8828, probable ATP-dependent RNA helicase DDX41, putative RNA helicase
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human DDX41 protein (Uniprot: Q9UJV9)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 51428
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.