Learn More
Novus Biologicals™ DDX42 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18359949 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18359949 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18359949 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00011325T02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio DDX42
Sinonimo DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 42, DEAD box protein 42, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, RHELPSF3b DEAD box protein, RNA helicase-like protein, RNA helicase-related protein, RNAHPFLJ43179, SF3b125 DEAD-box protein, SF3b125ATP-dependent RNA helicase DDX42, Splicing factor 3B-associated 125 kDa protein
Simbolo del gene DDX42