Learn More
AGMA DE 70% in WFI Disinfectant
Codice prodotto. 30066768
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Capped Bottle
Trigger Spray
Quantità:
4 x 5 L
14 x 1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 14
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di contenitore Quantità Dimensione della confezione
30066768 Trigger Spray 14 x 1 L pezzi 14
30066751 Capped Bottle 4 x 5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30066768 Fornitore AGMA N. del fornitore 0028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    204.60€ / pezzi 14
    Risparmia 20.40€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Keep your Cleanroom environment clean and protected with our 0.2 μm filtered high-alcohol disinfectant solutions.
The 0.2 μm filtered DE 70% in WFI quality water is perfect as a proven industry standard biocide within pharmaceutical and hospital cleanrooms.
Trigger sprays are commonly used in cleanrooms, they are a high cost-effective means of routine disinfection when used with Dry Wipes. Designed for ease of use by operators who prefer a compact size of Trigger Spray.
All products are fully traceable with accompanying certification and with a 2 year unopened shelf life.
Perfect for day-to-day disinfection across a range of surfaces including worktops, instruments, gloved hands and transferred items.
  • Efficacy independently validated
  • 0.2 μm filtered and blended with WFI quality water - high purity water
  • Ergonomic trigger with effective return mechanism
  • Manufactured in Grade D cleanroom
  • Full traceability with supporting analysis
  • 2-year shelf life
  • Also available in 500 mL and 1 L trigger sprays, 5 L and wet wipe formats
Specifica
Product Type Denatured Alcohol
Forma Liquid Spray
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Aspetto Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Composizione Denatured Ethanol 70% v/v in WFI
Tipo di contenitore Trigger Spray
Monouso Limited-use
Filtrato Filtered
Infiammabile Yes
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms and/or controlled environments subject to your contamination control strategies
Quantità 14 x 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DE 70% in WFI Trigger Spray
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.