Learn More
Deacetylcephalothin (>90%), TRC
Codice prodotto. 30351193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30351193 25 mg 25mg
30354774 10 mg 10mg
30355046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30351193 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD19808525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5935-65-9
Formula molecolare C14H14N2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 354.4
Sinonimo (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-Hydroxymethyl-7-(thien-2-ylacetamido)ceph-3-em-4-carboxylic Acid, 3-Hydroxymethyl-7-(2-thienylacetamide)-3-cephem-4-carboxylic Acid, Deacetylcephalotin, Desacetylcephalothin, Cefalotin EP Impurity B
IUPAC Name (6R,7R)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Deacetylcephalothin
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H14N2O5S2/c17-5-7-6-23-13-10(12(19)16(13)11(7)14(20)21)15-9(18)4-8-2-1-3-22-8/h1-3,10,13,17H,4-6H2,(H,15,18)(H,20,21)/t10-,13-/m1/s1
Peso formulazione 354.0344