Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Supplies
- Chromatography Tubing
- Trajan Scientific and Medical™ Deactivated (Methyl) Fused Silica Tubing
Trajan Scientific and Medical™ Deactivated (Methyl) Fused Silica Tubing
Codice prodotto. 15298793
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
2 m
5 m
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.05 mm
0.11 mm
0.125 mm
0.25 mm
25 μm
60 μm
75 μm
100 μm
110 μm
150 μm
170 μm
220 μm
250 μm
320 μm
530 μm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.31 mm
0.363 mm
170 μm
220 μm
285 μm
300 μm
363 μm
430 μm
680 μm
Include:
1/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
10m
25m
2m
5m
Pezzo
19 product options available for selection
| Codice prodotto. | Overall Length (Metric) | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Include | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15298793 | 5 m | 250 μm | 363 μm | 1/Pk. | 5m |
| 15258803 | 2 m | 0.05 mm | 0.363 mm | 1/Pk. | 2m |
| 12965751 | 5 m | 530 μm | 680 μm | 1/Pk. | 5m |
| 15208813 | 10 m | 150 μm | 220 μm | 1/Pk. | 10m |
| 15288793 | 2 m | 25 μm | 285 μm | 1/Pk. | 2m |
| 15218803 | 2 m | 220 μm | 220 μm | 1/Pk. | 2m |
| 15228803 | 2 m | 60 μm | 220 μm | 1/Pk. | 2m |
| 15278803 | 2 m | 110 μm | 170 μm | 1/Pk. | 2m |
| 15268813 | 5 m | 150 μm | 363 μm | 1/Pk. | 5m |
| 12766248 | 10 m | 220 μm | 363 μm | 1/Pk. | Pezzo |
| 15258813 | 25 m | 220 μm | 363 μm | 1/Pk. | 25m |
| 12736248 | 2 m | 75 μm | 363 μm | 1/Pk. | Pezzo |
| 12746248 | 25 m | 100 μm | 363 μm | 1/Pk. | Pezzo |
| 12756248 | 10 m | 320 μm | 430 μm | 1/Pk. | Pezzo |
| 15208803 | 10 m | 250 μm | 363 μm | 1/Pk. | 10m |
| 15208823 | 2 m | 170 μm | 300 μm | 5/Pk. | Pezzo |
| 15248803 | 2 m | 0.125 mm | 0.363 mm | 1/Pk. | 2m |
| 15268803 | 2 m | 0.11 mm | 0.31 mm | 1/Pk. | 2m |
| 15268853 | 5 m | 0.25 mm | 0.363 mm | 1/Pk. | 25m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15298793
Fornitore
Trajan Scientific and Medical™
N. del fornitore
0624432
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 18-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Description
Trajan methyl deactivated fused silica capillary tubing is an essential ingredient in maintaining a high performance chromatography system.
- Chemically inert and thermally stable up to 380°C
- Suitable for organic and aqueous solvents
- Ideal for biotechnology applications
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con | Organic and Aqueous Solvents |
| Tipo | Tubing |
| Include | 1/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 250 μm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 363 μm |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | Thermally stable up to 380°C |