Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deactivated (Methyl) Fused Silica Tubing
Trajan methyl deactivated fused silica capillary tubing is an essential ingredient in maintaining a high performance chromatography system.
41.65€ - 391.00€
Specifica
Da utilizzare con | Organic and Aqueous Solvents |
---|---|
Tipo | Tubing |
Temperatura operativa max (sistema metrico) | Thermally stable up to 380°C |
Codice del prodotto | Marca | Include | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15258803
|
Trajan Scientific and Medical™
06244503 |
1/Pk. | 0.05 mm | 0.363 mm | 2 m |
41.65€
2m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12965751
|
Trajan Scientific and Medical™
062448 |
1/Pk. | 530 μm | 680 μm | 5 m |
89.45€
5m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15298793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624432 |
1/Pk. | 250 μm | 363 μm | 5 m |
89.45€
5m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15208813
|
Trajan Scientific and Medical™
0624463 |
1/Pk. | 150 μm | 220 μm | 10 m |
166.00€
10m |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15288793
|
Trajan Scientific and Medical™
062442 |
1/Pk. | 25 μm | 285 μm | 2 m |
41.65€
2m |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15218803
|
Trajan Scientific and Medical™
062444 |
1/Pk. | 220 μm | 220 μm | 2 m |
41.65€
2m |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15228803
|
Trajan Scientific and Medical™
062445 |
1/Pk. | 60 μm | 220 μm | 2 m |
41.65€
2m |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15278803
|
Trajan Scientific and Medical™
062446 |
1/Pk. | 110 μm | 170 μm | 2 m |
41.65€
2m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15268813
|
Trajan Scientific and Medical™
0624475 |
1/Pk. | 150 μm | 363 μm | 5 m |
89.45€
5m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12766248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624478 |
1/Pk. | 220 μm | 363 μm | 10 m |
166.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15258813
|
Trajan Scientific and Medical™
0624474 |
1/Pk. | 220 μm | 363 μm | 25 m |
391.00€
25m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12736248
|
Trajan Scientific and Medical™
06244502 |
1/Pk. | 75 μm | 363 μm | 2 m |
41.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12746248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624455 |
1/Pk. | 100 μm | 363 μm | 25 m |
391.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12756248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624476 |
1/Pk. | 320 μm | 430 μm | 10 m |
166.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15208803
|
Trajan Scientific and Medical™
0624434 |
1/Pk. | 250 μm | 363 μm | 10 m |
166.00€
10m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15208823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624491 |
5/Pk. | 170 μm | 300 μm | 2 m |
41.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15248803
|
Trajan Scientific and Medical™
06244501 |
1/Pk. | 0.125 mm | 0.363 mm | 2 m |
41.65€
2m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15268803
|
Trajan Scientific and Medical™
0624459 |
1/Pk. | 0.11 mm | 0.31 mm | 2 m |
41.65€
2m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15268853
|
Trajan Scientific and Medical™
064051 |
1/Pk. | 0.25 mm | 0.363 mm | 5 m |
334.00€
25m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Trajan methyl deactivated fused silica capillary tubing is an essential ingredient in maintaining a high performance chromatography system.
- Chemically inert and thermally stable up to 380°C
- Suitable for organic and aqueous solvents
- Ideal for biotechnology applications
Specifica
Organic and Aqueous Solvents | |
Tubing | |
Thermally stable up to 380°C |