Learn More
DEAE-Dextran, chloride Form, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11451002 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451002 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11451002 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219513310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 9015-73-0
Numero MDL MFCD00081561
Sinonimo Diethylaminoethyl-dextrane
IUPAC Name Diethylaminoethyl dextran
Specifica
Materiale o nome chimico DEAE-Dextran
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 10 g
Peso formulazione 500, 00