Learn More
Cytiva Terreno per cromatografia DEAE Sepharose™ Fast Flow
Codice prodotto. 10620581 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
25 ml
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
10620581 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10620581 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17070910
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per separazioni preparative di proteine sia nel settore della ricerca che delle applicazioni industriali. I terreni per cromatografia Cytiva Life Sciences™ DEAE Sepharose™ Fast Flow possono essere utilizzati per la cattura e la purificazione intermedia di un'ampia gamma di prodotti biofarmaceutici approvati.
  • Terreni BioProcess
  • Scambiatore anionico debole
  • L'elevata stabilità chimica permette CIP e protocolli di sanificazione comprovati
  • Composto da biglie di agarosio reticolate al 6% con dietilaminoetil (DEAE)
  • La natura idrofila della matrice di base assicura livelli ridotti di legami non specifici
  • Dimensione media delle particelle di 90 μm
  • Range di esercizio stabilità pH da 2 a 12
  • Confezione da 25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 ml
Stabilità Stabile in buffer acquosi di uso comune: NaOH 1M, urea 8M, cloridrato di guanidina 8M, etanolo 70%
Da utilizzare con (applicazione) Per separazioni preparative di proteine sia nel settore della ricerca che delle applicazioni industriali
Requisiti di stoccaggio Da 4 a 30 °C
Product Type DEAE Sepharose Fast Flow
Portata Da 300 a 600 cm/ora
Dimensione particelle Da 45 a 165 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 5.9 in.
Altezza letto (sistema metrico) 15 cm
Capacità ionica Da 0.11 a 0.16 mM Cl-/ml
Tipo di scambio ionico Scambiatore anionico debole
Pressione max 100 kPa
Matrix Agarosio reticolato 6% con agenti estendenti del destrano
Intervallo di pH Da 2 a 12
Tampone di conservazione Etanolo 20%
Tipo di legante Dietilaminoetil
Quantità confezione 25 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DEAE Sepharose Fast Flow, 25 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol