Learn More
Cytiva Deaza dGTP
Codice prodotto. 10146044 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2μ m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10146044 2μ m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10146044 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27209002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.88€
    320.07€ / pezzi 1
    Risparmia 48.81€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per ridurre la compressione delle bande in gel di sequenziamento. Deaza dGTP utilizza analoghi di nucleotidi nelle miscele di sequenziamento per ridurre la compressione.
Le compressioni delle bande sono modelli di banda ambigui sui gel di sequenziamento causati da strutture secondarie stabili tra i filamenti che non vengono completamente denaturate durante l'elettroforesi. È possibile ridurre la loro presenza sostituendo gli analoghi di nucleotidi nelle miscele di sequenziamento. Per risolvere le compressioni della banda G, utilizzare dGTP 7-deaza (GTP cd7).
Order Info
Forniti come pratiche soluzioni, in acqua purificata come soluzioni da 5 mM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquido
pH 7 e 7.5
Concentrazione 5 mm
Quantità 2μ m
Colore Incolore
Da utilizzare con (applicazione) Riduce la compressione delle bande in gel di sequenziamento
Identificativo prodotto
  • 7-Deaza-2'-Deoxyguanosine 5'-Triphosphate, 5mM Solution (c7dGTP), 2
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.