Learn More
Decaborane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Decaborane |
| CAS | 17702-41-9 |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | B10H14 |
| Sinonimo | Boron hydride (B10H14), Decaborane(14), Decaborane (B10H14), NSC 39828, Tetradecahydrodecaborane, nido-Decaborane(14) |
| InChI Formula | InChI=1S/B10H14/c1-3-5-2-6-4(1)7(3)9(3,5)8(5,6)10(4,6)7/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | [BH]123([BH]456[BH]27([H][BH]7389)[H]6)[BH]%10%118[BH]%12%13%14[BH]%1014[BH]%12%155[BH]%13%16([H]%15)[BH]%11%149[H]%16 |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.22 |
| Peso formulazione | 124.2026 |