Learn More
Decafluorobiphenyl, TRC
Codice prodotto. 30367533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367533 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367533 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD210630100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Decafluorobiphenyl
CAS 434-90-2
Formula molecolare C12 F10
Quantità 100 mg
Sinonimo Biphenyl, decafluoro- (6CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluoro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluorobiphenyl, Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, NSC 97070, Perfluorobiphenyl
InChI Formula InChI=1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
SMILES Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 334.11
Peso formulazione 333.984