Learn More
Decafluorobiphenyl, TRC
Product Code. 30367533
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30367533 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30367533 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD210630100MG
 Restricted Item
Spedizione stimata: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 434-90-2
Molecular Formula C12 F10
Quantity 100 mg
Synonym Biphenyl, decafluoro- (6CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluoro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluorobiphenyl, Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, NSC 97070, Perfluorobiphenyl
InChI Formula InChI=1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
SMILES Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 334.11
Formula Weight 333.984
Chemical Name or Material Decafluorobiphenyl
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.