Specifica
| CAS | 91-17-8 |
| Punto di fusione | -31°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 7 |
| Punti di ebollizione | 187°C |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula molecolare | C10H18 |
| Numero MDL | 4130 |
| Quantità | 2.5 L |
| Densità vapore | 4.8 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Decahydronaphthalene, mixture of cis and trans
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.