Learn More
Decahydronaphthalene, 98%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10315890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10315890 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10487290 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10540191 1 L Bottiglia in vetro 1L
10606492 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10792764 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10315890 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 111845000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.95€
    63.40€ / 500mL
    Risparmia 5.55€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-17-8
Formula molecolare C10H18
Molecular Weight (g/mol) 138.25
Numero MDL MFCD00004130
InChI Key NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Decahydronaphthalene
Nota nome Mixture of cis and trans
Punto di fusione -31.0°C
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H18
Indice di rifrazione 1.4740 to 1.4760
Quantità 500 mL
Beilstein 05, III, 245
Indice di Merck 15, 2850
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viscosità 3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 138.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis and trans
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Decahydronaphthalene