Learn More
Decahydronaphthalene, 98%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10792764 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10792764 25 L Metal Drum 25L
10487290 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10315890 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10540191 1 L Bottiglia in vetro 1L
10606492 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10792764 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111840250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    644.00€ / 25L
    Risparmia 21.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-17-8
Formula molecolare C10H18
Molecular Weight (g/mol) 138.25
Numero MDL MFCD00004130
InChI Key NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Decahydronaphthalene
Nota nome Mixture of cis and trans
Punto di fusione -31.0°C
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Metal Drum
Formula lineare C10H18
Indice di rifrazione 1.4740 to 1.4760
Quantità 25 L
Beilstein 05, III, 245
Indice di Merck 15, 2850
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viscosità 3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 138.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid