Learn More
Decahydronaphthalene, 99%, mixture of cis and trans, anhydrous, AcroSeal™
Codice prodotto. 10791432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10791432 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
11964461 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10791432 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55€
    44.20€ / 100mL
    Risparmia 1.35€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-17-8
Formula molecolare C10H18
Molecular Weight (g/mol) 138.25
InChI Key NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Decahydronaphthalene
Punto di fusione -31.0°C
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (mixture of cis and trans) (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare C10H18
Indice di rifrazione 1.4740 to 1.4760
Quantità 100 mL
Beilstein 05,III,245
Indice di Merck 15,285
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viscosità 3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 138.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid