Learn More
Decahydronaphthalene, cis + trans, 98%
Codice prodotto. 11451578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
10000mL
100mL
2500mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11451578 2500 mL 2500mL
11324529 100 mL 100mL
11441578 500 mL 500mL
11461578 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11451578 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13883.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.254 g/mol
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.
Solubility
Miscible with acetone, benzene, ether, methanol, aniline, decalin, chloroform, butanol and ethanol. Immiscible with water.
Notes
Store in cool place. Air, light and heat sensitive. Heat and light accelerate peroxide formation. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-17-8
Formula molecolare C10H18
Molecular Weight (g/mol) 138.254
Numero MDL MFCD00004130
InChI Key NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Decahydronaphthalene
Nota nome cis + trans
Punto di fusione <-45°C
Densità 0.88
Punti di ebollizione 189°C to 191°C
Punto d'infiammabilità 57°C (134°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 2500 mL
Numero UN UN1147
Beilstein 878165
Indice di Merck 14,2846
Informazioni di solubilità Miscible with acetone,benzene,ether,methanol,aniline,decalin,chloroform,butanol and ethanol. Immiscible with water.
Peso formulazione 138.25
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Decahydronaphthalene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Decahydronaphthalene