Learn More
Decahydronaphthalene-d{18}, cis + trans, 99% (Isotopic), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15456445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15456445 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042278.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Decahydronaphthalene-d{18}
Forma fisica Liquid
Nota nome cis + trans, Isotopic
Densità 1.014 g/mL
Punto d'infiammabilità 57° (135°F)
Indice di rifrazione 1.4745
Quantità 1 g
CAS 28788-42-3
Punti di ebollizione 70°C to 71°C (17mmHg)
Formula molecolare C10H18
Numero MDL MFCD00044371
Numero UN UN1147
Sinonimo cis-decahydronaphthalene-d18, decahydronaphthalene-d18, decalin™-d18, d18-cis-decahydronaphthalene, decahydro-d10-naphthalene-d8, decahydronaphthalene-d18 cis/trans, decahydronaphthalene-d18, 98 atom % d, cis-decahydronaphthalene-d18,99.5 atom % d cis trans
InChI Key NNBZCPXTIHJBJL-XRRAJICISA-N
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecadeuterionaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 156.364
PubChem CID 2724146
Peso formulazione 156.4
Percent Purity 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.