Learn More
Decahydronaphthalene (Mixture of Cis + Trans), TRC
Codice prodotto. 30353204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353204 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353204 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD21211525ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Decahydronaphthalene
CAS 91-17-8
Formula molecolare C10 H18
Quantità 25 mL
Sinonimo Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene
InChI Formula InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
IUPAC Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 138.25
Peso formulazione 138.1409