Learn More
Decamethonium Bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458528
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458528 10 g 10g
16421008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16458528 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0570
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Decamethonium Bromide
Forma fisica Solid
CAS 541-22-0
Colore White
Quantità 10 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H38Br2N2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (199.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (119.53 mM)
SMILES C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 418.29
Peso formulazione 418.29
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only