Learn More
Decamethonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30135165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135165 5 g 5g
30137195 10 g 10g
30010582 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135165 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2124535G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-22-0
Formula molecolare C16H38N2+2
Molecular Weight (g/mol) 258.49
Sinonimo N,N,N,N',N',N'-Hexamethyl-1,10-decanediaminium, C 10, Decacuran, Decamethonium Bromide, Decamethonium Dibromide, Decamethylene-1,10-bistrimethylammonium Dibromide, Decamethylenebis[trimethylammonium Bromide], Syncurine;
IUPAC Name trimethyl-[10-(trimethylazaniumyl)decyl]azanium
SMILES [Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Decamethonium Bromide
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H38N2/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6/h7-16H2,1-6H3/q+2
Peso formulazione 416.1402