Learn More
Decamethylcyclopentasiloxane, 97%
Codice prodotto. 15299936 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15299936 250 g 250g
15289936 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15299936 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454582500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 541-02-6 | C10H30O5Si5 | 370.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-02-6
Formula molecolare C10H30O5Si5
Molecular Weight (g/mol) 370.77
InChI Key XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decamethylcyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, decamethyl, cyclomethicone 5, dimethylsiloxane pentamer, dow corning 345 fluid, nuc silicone vs 7158, dow corning 345, silicon sf 1202, cyclic dimethylsiloxane pentamer, dekamethylcyklopentasiloxan
PubChem CID 10913
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Decamethylcyclopentasiloxane
Densità 0.9590g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,2852
Gravità specifica 0.959
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Viscosità 4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 370.77
Percent Purity 97%