Learn More
Decanal, 96%
Codice prodotto. 11464773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464773 100 mL 100mL
11474773 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11464773 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11656.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156.269 g/mol
Decanal is used in fragrances and flavoring and it is an important component in citrus along with octanal, citral, and sinensal. It is also used in Air Care Products, Laundry and Dishwashing Products, Personal Care Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Decanal is used in fragrances and flavoring and it is an important component in citrus along with octanal, citral, and sinensal. It is also used in Air Care Products, Laundry and Dishwashing Products, Personal Care Products.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Store away from strong oxidizing agents. keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-31-2
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.269
Numero MDL MFCD00007031
InChI Key KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
PubChem CID 8175
ChEBI CHEBI:31457
IUPAC Name decanal
SMILES CCCCCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Decanal
Punto di fusione °C to 5°C
Densità 0.828
Punti di ebollizione 207°C to 209°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Intervallo percentuale saggio 96%
Formula lineare CH3(CH2)8CHO
Indice di rifrazione 1.428
Quantità 100 mL
Beilstein 1362530
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Decanal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanal