Learn More
Decanal, TRC
Codice prodotto. 30136742
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136742 50 g 50g
30008698 100 g 100g
17905085 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136742 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD21250550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-31-2
Formula molecolare C10 H20 O
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Sinonimo Decanal, Capraldehyde, Capric aldehyde, Caprinaldehyde, Caprinic aldehyde, Decaldehyde, Decanaldehyde, Decyl aldehyde, Decylic aldehyde, NSC 6087, n-Decaldehyde, n-Decanal, n-Decyl aldehyde
IUPAC Name decanal
SMILES CCCCCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Decanal
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Peso formulazione 156.1514