Codice prodotto. 11944411
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
Dimensione della confezione
11944411
100 mL
AcroSeal™ Glass Bottle
100mL
11934411
1 L
AcroSeal™ Glass Bottle
1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
11944411
Fornitore
Thermo Scientific Acros
N. del fornitore
434601000
81.04 EUR valido fino al 2026-12-31 MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27993" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 124-18-5 | C10 H22 | 142.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS
124-18-5
Formula molecolare
C10 H22
Molecular Weight (g/mol)
142.28
InChI Key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID
15600
ChEBI
CHEBI:41808
IUPAC Name
decane
SMILES
CCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico
Decane
Punto di fusione
-30.0°C
Colore
Colorless
Densità
0.7350g/mL
Punti di ebollizione
174.0°C
Punto d'infiammabilità
46°C
Spettro a infrarossi
Authentic
Intervallo percentuale saggio
98.5% min. (GC)
Imballaggio
AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare
CH3 (CH2 )8 CH3
Indice di rifrazione
1.4103 to 1.4123
Quantità
100 mL
Residuo dopo l'evaporazione
0.0005 % max.
Gravità specifica
0.735
Informazioni di solubilità
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol (miscible with ethanol),soluble in ether,slightly soluble in ccl4
Peso formulazione
142.28
Percent Purity
99%
Forma fisica
Liquid
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H226-Liquido e vapori infiammabili.
EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
P331-NON provocare il vomito.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?