Learn More
Decanoic acid, MedChemExpress
Descrizione
Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Decanoic acid |
| CAS | 334-48-5 |
| Colore | Colorless |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H20O2 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 130 mg/mL (754.63 mM) |
| SMILES | CCCCCCCCCC(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.27 |
| Peso formulazione | 172.27 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only