Learn More
Decanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30367137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367137 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2125255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Capric Acid
CAS 334-48-5
Formula molecolare C10 H20 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Decanoic acid, 1-Nonanecarboxylic acid, Caprates, Capric acid, Caprinic acid, Caprynic acid, Decoic acid, Decylic acid, Edenor C 10-98-100, Emery 659, Lunac 10-95, Lunac 10-98, Lunac 10-98E, NAA 102, NSC 5025, Palamac 99-10, Palmac 99-10, Prifac 2906, Prifac 296, n-Capric acid, n-Decanoic acid, n-Decoic acid, n-Decylic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name decanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 172.26
Peso formulazione 172.1463