Learn More
Decanoic-d19 Acid, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Decanoic acid-d19 |
| CAS | 88170-22-3 |
| Formula molecolare | C10 D19 H O2 |
| Quantità | 0.5 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC Name | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecadeuteriodecanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.38 |
| Peso formulazione | 191.2656 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |