Learn More
Decanophenone, 98+%
Codice prodotto. 11387046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387046 25 g 25g
11377046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387046 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06923.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6048-82-4 | C16H24O | 232.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6048-82-4
Formula molecolare C16H24O
Molecular Weight (g/mol) 232.37
Numero MDL MFCD00009582
InChI Key QQXJNLYVPPBERR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decanophenone, 1-decanone, 1-phenyl, n-decanophenone, capriphenone, ketone, nonyl phenyl, ketone, nonenyl phenyl, nonyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-decanone, acmc-209mkb
PubChem CID 80148
IUPAC Name 1-phenyldecan-1-one
SMILES CCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Decanophenone
Punto di fusione 34°C to 36°C
Punti di ebollizione 165°C to 167°C (7 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 2048790
Peso formulazione 232.37
Percent Purity ≥98%