Learn More
Decanoyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 10781431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10781431 500 g Bottiglia in vetro 500g
10081880 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10781431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161195000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-13-0
Formula molecolare C10H19ClO
Molecular Weight (g/mol) 190.71
Numero MDL MFCD00000771
InChI Key IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
PubChem CID 66982
IUPAC Name decanoyl chloride
SMILES CCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Decanoyl chloride
Nota nome 98%
Punto di fusione -34.5°C
Colore Brown to White
Densità 0.9190g/mL
Punti di ebollizione 232.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)8COCl
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 500 g
Beilstein 02, 356
Gravità specifica 0.919
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100mg/l (20°C). Other solubilities: hydrolyses in water,450g/L methanol- 500g/L ethanol,500g/L 2-propanol- 500g/L dmf,500g/L acetone- 500g/L dichloromethane
Peso formulazione 190.71
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Decanoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.