Learn More
Gilac™ Decanting Tub
Codice prodotto. 16254011
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
4.5 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
16254011 4.5 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16254011 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G161574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.36€
    28.17€ / pezzi 1
    Risparmia 11.19€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highly resistant Decanting Tub.
  • Highly resistant decanting tub
Specifica
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Chiusura inclusa No
Product Type Decanting Tub
Capacità (sistema imperiale) 4.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 17 L
Colore Burgundy
Da utilizzare con (applicazione) Food Handling
Materiale HDPE
Temperatura max (sistema metrico) 90°C
Forma Round
Lunghezza (sistema imperiale) 18.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 480 mm
Larghezza (sistema imperiale) 17.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 435 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 12.6 in.
Diametro (sistema metrico) interno 320 mm
Peso (sistema imperiale) 2.416 lb.
Peso (sistema metrico) 1.096 kg