Learn More
Fisherbrand™ Decapping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
Codice prodotto. 15552310 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) tappo:
11 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) tappo Dimensione della confezione
15552310 11 mm Pezzo
15542340 20 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15552310
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Programmable Electronic High Power Crimp Station
  • Decapping Head for Alumnium/Steel Caps
  • Not adjustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Decapping Head
Diametro (sistema metrico) tappo 11 mm
Materiale Plastic, Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) 11 mm Alumnium Caps
Autoclavabile Not Autoclavable
Product Type Decapping Head