Learn More
Decapreno-Beta-carotene (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30136565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136565 100 mg 100mg
30007672 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD212900100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5940-03-4
Formula molecolare C50 H68
Molecular Weight (g/mol) 669.07
Sinonimo 1,1'-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E,21E,23E,25E)-3,7,11,16,20,24-Hexamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-hexacosatridecaene-1,26-diyl]bis[2,6,6-trimethylcyclohexene, (all-E)-1,1'-(3,7,11,16,20,24-Hexamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-hexacosatridecaene-1,26-diyl)bis[2,6,6-trimethylcyclohexene, C50-β-Carotene
IUPAC Name 2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E,19E,21E,23E,25E)-3,7,11,16,20,24-hexamethyl-26-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)hexacosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25-tridecaenyl]-1,3,3-trimethyl-cyclohexene
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Decapreno-beta-Carotene
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C50H68/c1-39(23-15-25-41(3)27-17-29-43(5)33-35-47-45(7)31-19-37-49(47,9)10)21-13-14-22-40(2)24-16-26-42(4)28-18-30-44(6)34-36-48-46(8)32-20-38-50(48,11)12/h13-18,21-30,33-36H,19-20,31-32,37-38H2,1-12H3/b14-13+,23-15+,24-16+,27-17+,28-18+,35-33+,36-34+,39-21+,40-22+,41-25+,42-26+,43-29+,44-30+
Peso formulazione 668.5321