Learn More
Decernotinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483306
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16483306 25 mg 25mg
16455188 10 mg 10mg
16451407 50 mg 50mg
16450166 2 mg 2mg
16407917 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16483306 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12469
MedChemExpress Decernotinib is a potent, orally active JAK3 inhibitor, with Kis of 2.5, 11, 13 and 11 nM for JAK3, JAK1, JAK2, and TYK2, respectively.
Decernotinib is a potent, orally active JAK3 inhibitor, with Kis of 2.5, 11, 13 and 11 nM for JAK3, JAK1, JAK2, and TYK2, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Decernotinib
Forma fisica Solid
CAS 944842-54-0
Colore Off-White
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H19F3N6O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo VX-509 VRT-831509
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.43 mM)
SMILES C[C@](C(NCC(F)(F)F)=O)(CC)NC1=NC(C2=CNC3=NC=CC=C32)=NC=C1
Molecular Weight (g/mol) 392.38
Peso formulazione 392.38
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only