Learn More
Dechlorane 604 Component A, TRC
Codice prodotto. 30132675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132675 50 mg 50mg
30006134 10 mg 10mg
30003724 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132675 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22621050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34571-16-9
Formula molecolare C13H4Br4Cl6
Molecular Weight (g/mol) 692.5
Sinonimo 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-(tetrabromophenyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-(Tetrabromophenyl)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-2-norbornene, Hexachlorocyclopentadiene-tetrabromostyrene Adduct;
IUPAC Name (5R)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-5-(2,3,5,6-tetrabromophenyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
SMILES ClC12C(Cl)=C(Cl)C(C2(Cl)Cl)(Cl)C[C@@H]1C3=C(Br)C(Br)=CC(Br)=C3Br
Specifica
Materiale o nome chimico Dechlorane 604 Component A
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H4Br4Cl6/c14-4-1-5(15)8(17)6(7(4)16)3-2-11(20)9(18)10(19)12(3,21)13(11,22)23/h1,3H,2H2/t3-,11?,12?/m1/s1
Peso formulazione 685.52
Percent Purity >95%