Learn More
β-Decitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), TRC
Codice prodotto. 30318261
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318261 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318261 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60170525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
CAS 1034301-08-0
Formula molecolare C22 H18 Cl2 N4 O6
Quantità 25 mg
Sinonimo 4-Amino-1-[3,5-bis-O-(4-chlorobenzoyl)-2-deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, β-Decitabine-3',5'-bis(4-chlorobenzoate), Decitabine USP Related Compound B
InChI Formula InChI=1S/C22H18Cl2N4O6/c23-14-5-1-12(2-6-14)19(29)32-10-17-16(34-20(30)13-3-7-15(24)8-4-13)9-18(33-17)28-11-26-21(25)27-22(28)31/h1-8,11,16-18H,9-10H2,(H2,25,27,31)/t16-,17+,18+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@@H](COC(=O)c4ccc(Cl)cc4)O2
IUPAC Name [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-yl)-3-(4-chlorobenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 505.308
Peso formulazione 504.06