Learn More
R&D Systems™ Decitabine
Codice prodotto. 18752484
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752484 10 mg 10mg
18732764 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18752484 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2624/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.26€
    268.80€ / 10mg
    Risparmia 28.46€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA methyltransferase inhibitor
Cytosine analog that once incorporated into DNA acts as a suicide substrate for DNA methyltransferase. Inhibits DNA methyltransferase and results in DNA hypomethylation and activation of silent genes. Chemotherapeutic agent; suppresses growth of human tumor cell lines. Demethylates differentiation-related genes; reverses embryonic stem cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2353-33-5
Formula molecolare C9H13N3O4
Specifica
Materiale o nome chimico Decitabine
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 228.21
Purezza >99%
Peso molecolare 227.22